Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einbaufilter
Ein Einbaufilter wird zur Feststoffabtrennung aus einer Gasphase verwendet.
Marke: DWK Life Sciences 258550104
Additional Details : Gewicht : 0.02600kg
Beschreibung
Neben Fest-Flüssig-Filtrationen sind auch Filtrationen bzw. Stofftrennungen von Reaktionsgemischen aus der Gasphase möglich. Ist z. B. ein Einbaufilter in einem Schlauchsystem verbaut so filtert dieser Feststoff aus der Gasphase und reinigt diese somit auf.- Durch den Einbau des Filters in ein Leitungssystem ist die Aufreinigung eines Trägergases möglich
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Porosity 1 | |
Einbau in Gasleitungen, um die Gase von mechanischen Verunreinigungen (z. B. Staub) zu befreien; Qualitative Analyse und präparative Chemie; Filtration bei vermindertem Druck; Filtrieren | |
30 mm |
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Pk. |