Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einbaufilter
Ein Einbaufilter wird zur Feststoffabtrennung aus einer Gasphase verwendet.
65.60 CHF - 270.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-Line-Filtration von Gasleitungen zur Entfernung fester Verunreinigungen (z. B. Staub); qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13151554
|
DWK Life Sciences
258551109 |
60 mm-Platte | Porosität 1 |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10273361
|
DWK Life Sciences
258551203 |
60 mm-Platte | Porosität 2 |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10018210
|
DWK Life Sciences
258551306 |
60 mm-Platte | Porosität 3 |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10484261
|
DWK Life Sciences
258551409 |
60 mm-Platte | Porosität 4 |
162.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10067940
|
DWK Life Sciences
258550104 |
30 mm | Porosität 1 |
65.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10077940
|
DWK Life Sciences
258550207 |
30 mm | Porosität 2 |
65.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10539061
|
DWK Life Sciences
258550301 |
30 mm | Porosität 3 |
65.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10710812
|
DWK Life Sciences
258552105 |
90 mm | Porosität 1 |
270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10131891
|
DWK Life Sciences
258550404 |
30 mm | Porosität 4 |
71.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10325111
|
DWK Life Sciences
258552208 |
90 mm | Porosität 2 |
270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10078030
|
DWK Life Sciences
258552302 |
90 mm | Porosität 3 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Neben Fest-Flüssig-Filtrationen sind auch Filtrationen bzw. Stofftrennungen von Reaktionsgemischen aus der Gasphase möglich. Ist z. B. ein Einbaufilter in einem Schlauchsystem verbaut so filtert dieser Feststoff aus der Gasphase und reinigt diese somit auf.- Durch den Einbau des Filters in ein Leitungssystem ist die Aufreinigung eines Trägergases möglich
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
In-Line-Filtration von Gasleitungen zur Entfernung fester Verunreinigungen (z. B. Staub); qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung | |
1/Packung |