Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einbaufilter
Ein Einbaufilter wird zur Feststoffabtrennung aus einer Gasphase verwendet.
Marke:  DWK Life Sciences 258550207
Additional Details : Gewicht : 0.02600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10077940
  • 65.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-12-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Neben Fest-Flüssig-Filtrationen sind auch Filtrationen bzw. Stofftrennungen von Reaktionsgemischen aus der Gasphase möglich. Ist z. B. ein Einbaufilter in einem Schlauchsystem verbaut so filtert dieser Feststoff aus der Gasphase und reinigt diese somit auf.
  • Durch den Einbau des Filters in ein Leitungssystem ist die Aufreinigung eines Trägergases möglich
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Porosität 2
In-Line-Filtration von Gasleitungen zur Entfernung fester Verunreinigungen (z. B. Staub); qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung
30 mm
Borosilikatglas 3.3
1/Packung