Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mehrzweckzylinder, mit rundem Fuß, ohne Teilung
Zylinder ohne Graduierung können zum Mischen von Komponenten verwendet werden.
Marke:  DWK Life Sciences 213984608
260.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.40000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15221729
  • 274.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus.Zylinder ohne Graduieren können zum Mischen von Komponenten verwendet werden.
  • Rau abgeschliffener Rand
  • Mit rundem Fuß
Spezifikation
Spezifikation
Boro 3.3
Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten
ja
60 mm
530 mL
10 St./Packung