Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mehrzweckzylinder, mit rundem Fuß, ohne Teilung
Artikelnummer. p-7189361 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
180 mL
220 mL
280 mL
380 mL
420 mL
450 mL
530 mL
770 mL
1250 mL
1650 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11746998
Marke: DWK Life Sciences 213986806
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zylinder ohne Graduierung können zum Mischen von Komponenten verwendet werden.
Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus.Zylinder ohne Graduieren können zum Mischen von Komponenten verwendet werden.
  • Rau abgeschliffener Rand
  • Mit rundem Fuß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Boro 3.3
Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten
Kapazität (metrisch) 380 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Menge 10 St./Packung