Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikro-Filterkerze, ohne Rohr
Die Mikro-Filterkerze eigent sich zum Absaugen von überstehenden Lösungen aber auch zur Feststoffabscheidung aus einem Trägergas.
Marke: DWK Life Sciences 258572407
443.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration, die zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien geeignet ist. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Aufgrund ihrer Größe werden Mikrofilterkerzen für die Filtration von Kleinstmengen eingesetzt. Diese Filtration ist aus einer Flüssigkeit oder einem Trägergas möglich.- Ohne Rohr
- Mikrofilterkerze ohne Rohr einsetzbar als Filter um Kleinstmengen an Feststoffen an der Filteroberfläche abzuscheiden
Spezifikation
Porosität 4 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Klärfiltration; Extraktion des klaren Filtrats (nicht des Rückstands); Trennung von Feststoffen aus Trägergas; Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung | |
10 St./Packung |