Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikro-Filterkerze, ohne Rohr
Die Mikro-Filterkerze eigent sich zum Absaugen von überstehenden Lösungen aber auch zur Feststoffabscheidung aus einem Trägergas.
414.00 CHF - 467.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Klärfiltration; Extraktion des klaren Filtrats (nicht des Rückstands); Trennung von Feststoffen aus Trägergas; Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15282059
|
DWK Life Sciences
258572107 |
Porosität 1 |
414.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15292059
|
DWK Life Sciences
258572201 |
Porosität 2 |
414.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15212069
|
DWK Life Sciences
258572407 |
Porosität 4 |
467.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11650029
|
DWK Life Sciences
258572004 |
Porosität 0 |
414.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15202069
|
DWK Life Sciences
258572304 |
Porosität 3 |
414.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration, die zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien geeignet ist. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Aufgrund ihrer Größe werden Mikrofilterkerzen für die Filtration von Kleinstmengen eingesetzt. Diese Filtration ist aus einer Flüssigkeit oder einem Trägergas möglich.- Ohne Rohr
- Mikrofilterkerze ohne Rohr einsetzbar als Filter um Kleinstmengen an Feststoffen an der Filteroberfläche abzuscheiden
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Klärfiltration; Extraktion des klaren Filtrats (nicht des Rückstands); Trennung von Feststoffen aus Trägergas; Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung | |
10 St./Packung |