Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikro-Filterkerze, mit engem Rohr
Die Mikro-Filterkerze eigent sich zum Absaugen von überstehenden Lösungen aber auch zur Feststoffabscheidung aus einem Trägergas.
Marke: DWK Life Sciences
432.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.14000kg
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration, die zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien geeignet ist. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Aufgrund ihrer Größe werden Mikrofilterkerzen für die Filtration von Kleinstmengen eingesetzt. Diese Filtration ist aus einer Flüssigkeit oder einem Trägergas möglich.- Mikrofilterkerze einsetzbar als Filter um Kleinstmenge an Feststoffen an der Filteroberfläche abzuscheiden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Porosität 3 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Trennung von Feststoffen vom Trägergas; Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung | |
10 St./Packung |