Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikro-Filterkerze, mit engem Rohr
Die Mikro-Filterkerze eigent sich zum Absaugen von überstehenden Lösungen aber auch zur Feststoffabscheidung aus einem Trägergas.
455.00 CHF - 515.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung von Feststoffen vom Trägergas; Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15232069
|
DWK Life Sciences
258573309 |
Porosität 3 |
455.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15222069
|
DWK Life Sciences
258573206 |
Porosität 2 |
455.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11629828
|
DWK Life Sciences
258573009 |
Porosität 0 |
455.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15242069
|
DWK Life Sciences
258573403 |
Porosität 4 |
515.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11820710
|
DWK Life Sciences
258573103 |
Porosität 1 |
455.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration, die zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien geeignet ist. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Aufgrund ihrer Größe werden Mikrofilterkerzen für die Filtration von Kleinstmengen eingesetzt. Diese Filtration ist aus einer Flüssigkeit oder einem Trägergas möglich.- Mikrofilterkerze einsetzbar als Filter um Kleinstmenge an Feststoffen an der Filteroberfläche abzuscheiden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Trennung von Feststoffen vom Trägergas; Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung | |
10 St./Packung |