Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Lagerhülse, austauschbar
Geringste Spaltmaße im Einsatz mit Rührwellen ermöglichen völlig ruhigen Lauf und das Arbeiten unter Vakuum.
Marke: DWK Life Sciences 286304602
428.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.89000kg
Beschreibung
DURAN™ KPG™ Lagerhülsen werden als Bauteil für Rührführungen/Rührkühler verwendet. Sie sind als geschliffene oder polierte Version in folgenden Bauformen erhältlich:HA: ohne FettnapfHB: mit Fettnapf- Als geschliffene oder polierte Version in folgenden Bauformen erhältlich:HA: ohne FettnapfHB: mit Fettnapf
- Geringes Spaltmaße ermöglicht einen völlig ruhigen Lauf sowie das Arbeiten unter Vakuum
- Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.
Spezifikation
10 St./Packung | |
Als Komponente für Rührerführungen / Rührerkühler | |
poliert | |
HB 16 |