Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Lagerhülse, austauschbar
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
HA 10
HB 10
HB 16
Typ:
geschliffen
poliert
Unit Size:
10 Stück
50 Stück
Description
DURAN™ KPG™ Lagerhülsen werden als Bauteil für Rührführungen/Rührkühler verwendet. Sie sind als geschliffene oder polierte Version in folgenden Bauformen erhältlich:HA: ohne FettnapfHB: mit Fettnapf
- Als geschliffene oder polierte Version in folgenden Bauformen erhältlich:HA: ohne FettnapfHB: mit Fettnapf
- Geringes Spaltmaße ermöglicht einen völlig ruhigen Lauf sowie das Arbeiten unter Vakuum
- Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.
Specifications
Specifications
| Menge | 50/Packung |
| Artikelbeschreibung | Als Komponente für Rührerführungen / Rührerkühler |
| Typ | geschliffen |
| Verbindungsgröße | HB 10 |