Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, Kurzschliff, flach, geschliffen
Hohlglasstopfen zum Verschließen.
Marke: DWK Life Sciences 286122607
Additional Details : Gewicht : 25.56800kg
Beschreibung
DURAN™ Sechskanthohlstopfen als Kurzschliff-Variante passend für DURAN™ Kurzschliff-Hülsen.Schliffqualität: Geschliffen.- Kurzschliff
- Flach
- Geschliffen
- Hohlglasstopfen
Spezifikation
Verschluss von Gefäßen mit Normschliffen; zum Verschließen von Kurzschliff-Hülsen verwendet | |
100/Pk. | |
ja |
NS 10/13 | |
Boro 3.3 |