Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, Kurzschliff, flach, geschliffen
Hohlglasstopfen zum Verschließen.
1.83 CHF - 380.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | ja |
---|---|
Material | Boro 3.3 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verschluss von Gefäßen mit Normschliffen; zum Verschließen von Kurzschliff-Hülsen verwendet |
Menge | 100/Pk. |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15981521
|
DWK Life Sciences
286125004 |
NS 14/15 |
241.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15804558
|
DWK Life Sciences
286126609 |
NS 19/17 |
337.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15894548
|
DWK Life Sciences
286123809 |
NS 12/14 |
266.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15824558
|
DWK Life Sciences
286128001 |
NS 24/20 |
380.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10679891
|
DWK Life Sciences
286122607 |
NS 10/13 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10299171
|
DWK Life Sciences
286129409 |
NS 29/22 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
DURAN™ Sechskanthohlstopfen als Kurzschliff-Variante passend für DURAN™ Kurzschliff-Hülsen.Schliffqualität: Geschliffen.- Kurzschliff
- Flach
- Geschliffen
- Hohlglasstopfen
Spezifikation
ja | |
Boro 3.3 | |
Verschluss von Gefäßen mit Normschliffen; zum Verschließen von Kurzschliff-Hülsen verwendet | |
100/Pk. |