Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, spitz, DG-geschliffen
Hohlglasstopfen zum Verschließen mit Abtropfspitze.
Marke: DWK Life Sciences 286118103
128.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.38000kg
Beschreibung
DURAN™ Sechskanthohlstopfen werden zum Verschließen von Laborgeräten wie Messkolben, Mischzylinder, Schliffkolben, etc. verwendet. DURAN™ Sechskanthohlstopfen gibt es in 2 Standardvarianten- spitz- flachGrößen analog zu DURAN™ Kegelschliffen.Schliffqualität: DG = Diamant Geschliffen- Spitz
- Diamant-geschliffen
- Mit Abtropfspritze an der z.B. ein Kondensat gesammelt und den Reaktionsmedium rückgeführt werden kann
- Hohlglasstopfen
Spezifikation
Verschluss von Gefäßen mit Normschliff | |
10 St./Packung | |
Ja |
NS 45/40 | |
Boro 3.3 |