Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, spitz, DG-geschliffen
Artikelnummer. p-7189281 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 11772185
Marke: DWK Life Sciences 286116608
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hohlglasstopfen zum Verschließen mit Abtropfspitze.
DURAN™ Sechskanthohlstopfen werden zum Verschließen von Laborgeräten wie Messkolben, Mischzylinder, Schliffkolben, etc. verwendet. DURAN™ Sechskanthohlstopfen gibt es in 2 Standardvarianten- spitz- flachGrößen analog zu DURAN™ Kegelschliffen.Schliffqualität: DG = Diamant Geschliffen
  • Spitz
  • Diamant-geschliffen
  • Mit Abtropfspritze an der z.B. ein Kondensat gesammelt und den Reaktionsmedium rückgeführt werden kann
  • Hohlglasstopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verschluss von Gefäßen mit Normschliff
Menge 100/Packung
Größe NS 24/29
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Boro 3.3