Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, spitz, DG-geschliffen
Hohlglasstopfen zum Verschließen mit Abtropfspitze.
Marke:  DWK Life Sciences 286114204
Additional Details : Gewicht : 0.00270kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10365191
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Sechskanthohlstopfen werden zum Verschließen von Laborgeräten wie Messkolben, Mischzylinder, Schliffkolben, etc. verwendet. DURAN™ Sechskanthohlstopfen gibt es in 2 Standardvarianten- spitz- flachGrößen analog zu DURAN™ Kegelschliffen.Schliffqualität: DG = Diamant Geschliffen
  • Spitz
  • Diamant-geschliffen
  • Mit Abtropfspritze an der z.B. ein Kondensat gesammelt und den Reaktionsmedium rückgeführt werden kann
  • Hohlglasstopfen
Spezifikation
Spezifikation
Verschluss von Gefäßen mit Normschliffen
100/Pk.
ja
NS 10/19
Boro 3.3