Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtriervorstoß
Der Filtriervorstoß mit integriertem Stiel dient zur Aufnahme des Filtertrichters.
Marke: DWK Life Sciences 243161604
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Um Filtertrichter ohne Stiel können mit dem Filtriervorstoss verlängert werden. Der so integrierte Auslaufstiel ermöglich ein sauberes Einfüllen des Filtrats in die Saugflasche.- Verlängerung mit integriertem Stiel zur Aufnahme des Filtertrichters
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
27 mm | |
ja | |
10 St./Packung |
Boro 3.3 | |
Abtrennung des Filtrats zu dessen Weiterverarbeitung; Qualitative Analyse und präparative Chemie; Filtration bei vermindertem Druck; Filtrieren; Passende Gummimanschette erhältlich |