Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtriervorstoß
Der Filtriervorstoß mit integriertem Stiel dient zur Aufnahme des Filtertrichters.
275.00 CHF - 376.00 CHF
Spezifikation
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung des Filtrats für seine weitere Verarbeitung; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung; passende Gummiadapter erhältlich |
Menge | 10 St./Packung |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11736888
|
DWK Life Sciences
243162609 |
41 mm |
287.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11870700
|
DWK Life Sciences
243162206 |
34 mm |
278.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11880700
|
DWK Life Sciences
243163202 |
50 mm |
376.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11860700
|
DWK Life Sciences
243161604 |
27 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Um Filtertrichter ohne Stiel können mit dem Filtriervorstoß verlängert werden. Der so integrierte Auslaufstiel ermöglich ein sauberes Einfüllen des Filtrats in die Saugflasche.- Verlängerung mit integriertem Stiel zur Aufnahme des Filtertrichters
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Boro 3.3 | |
ja | |
Trennung des Filtrats für seine weitere Verarbeitung; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung; passende Gummiadapter erhältlich | |
10 St./Packung |