Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Kolben mit rundem Boden und vier Hälsen (parallele Seitenhälse)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4000 ml
6000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12392
- Konische Schliffverbindungen
- Mit Beschriftungsschild
- Hälse im Winkel von 90 °
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Gemäß DIN 12392 sowie DIN-Norm |
| Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Schliffverbindung | 29/32 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals |
| Bodenform | Rund |