Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Planschliff-Deckel,Mittelhals,drei Seiten-hälse, D=100mm, 3xNS29/32, 1xNS14/32
Click to view available options
:
Höhe:95mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reaktionsgefäße |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Produkttyp | Flach-Flansch-Deckel |
| Verschlusstyp | Flanschdeckel |