Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stehkolben, Weithals, mit Bördelrand
Artikelnummer. 11790764 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11790764 250 mL 10 Stück
11770764 50 mL 10 Stück
11780764 100 mL 10 Stück
11700774 500 mL 10 Stück
11710774 1000 mL 10 Stück
11730774 2000 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11790764 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 217313602
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durch den flachen Boden kann der Kolben abgestellt werden.
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell eingesetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigtes Gefäß mit seinen spezifischen bauteilen ausgewählt.
  • Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden
  • Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 85 mm
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizen; Größe 2.000 ml, Nicht-DIN-EN-ISO-Größe
Anzahl pro Packung 10 St./Packung