Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stehkolben, Weithals, mit Bördelrand
Artikelnummer. 11780764 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11780764
Marke: DWK Life Sciences 217312409
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch den flachen Boden kann der Kolben abgestellt werden.
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell eingesetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigtes Gefäß mit seinen spezifischen bauteilen ausgewählt.
  • Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden
  • Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 64 mm
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizen; Größe 2.000 ml, Nicht-DIN-EN-ISO-Größe
Anzahl pro Packung 10 St./Packung