Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stehkolben, mit NS
Artikelnummer. 11726203 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard-Konusverbindung:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11726203
Marke: DWK Life Sciences 241715601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stehkolben eignen sich für drucklose Arbeiten. Aufgrund des Normschliffs können Stehkolben mit andere Schliffbauteile verbunden oder mit Schliffstopfen verschlossen werden.
Stehkolben sind eine Formvariante der Rundkolben und besitzen einen abgeflachten Boden auf dem diese stehen können. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Schliffstopfen usw. Wegen ihrer Form eignen sich Stehkolben nur für drucklose Arbeiten.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 131 mm
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verdünnung von Lösungen; Heizen; Volumengrößen 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1.000 ml (NS 24/29) und 2.000 ml (NS 29/32), entsprechen nicht DIN ISO
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Standard-Konusverbindung NS 29/32