Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Saugflasche, mit KECK™ Montage-Set, Erlenmeyerform
Die Saugflasche ist ein dickwandiges Gefäß, welches bei Filtrationen als Auffanggefäß des Filtrats verwendet wird.
Marke:  DWK Life Sciences 212042452
245.10 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.15000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12912831
  • 258.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Als Auffanggefäß des Filtrates bei einer Vakuumfiltration dient eine Saugflasche, welche aufgrund ihrer dicken Wandstärke für Vakuumanwendungen geeignet ist. Über einen Seitenanschluss (Tubus, Glassolive oder Kunststoffolive) wird das Vakuum angelegt. Die große Halsöffnung dient zur Aufnahme der Gummimanschette sowie der Filternutsche. Saugflaschen in kleinen Volumina (= 2000 ml) sind in einer Erlenmeyerform verfügbar, Saugflaschen mit einem Volumen > 2000 ml besitzen eine Flaschenform.
  • Vakuumfest aufgrund der massiven Wandstärke
  • Diese Saugflaschen erfüllen die Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Erlenmeyerform
Spezifikation
Spezifikation
64 mm
Boro 3.3, PBT, Polypropylen, VMQ, EPDM
10 St./Packung
9 mm-Anschlussstück
100 mL
Trennungen durch Vakuumfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filtrieren; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum