Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Saugflasche, mit Glas-Olive, Flaschenform
Die Saugflasche ist ein dickwandiges Gefäß, welches bei Filtrationen als Auffanggefäß des Filtrats verwendet wird.
Marke: DWK Life Sciences 211918803
470.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 6.43700kg
Beschreibung
Als Auffanggefäß des Filtrates bei einer Vakuumfiltration dient eine Saugflasche, welche aufgrund ihrer dicken Wandstärke für Vakuumanwendungen geeignet ist. Über einen Seitenanschluss (Tubus, Glassolive oder Kunststoffolive) wird das Vakuum angelegt. Die große Halsöffnung dient zur Aufnahme der Gummimanschette sowie der Filternutsche. Saugflaschen in kleinen Volumina (= 2000 ml) sind in einer Erlenmeyerform verfügbar, Saugflaschen mit einem Volumen > 2000 ml besitzen eine Flaschenform.- Die Ausführung von Saugflaschen mit Tubus hat die Arbeit in präparativen und analytischen Laboratorien nicht nur vereinfacht und erleichtert, sondern gleichzeitig die Unfallgefahr verringert
- Vakuumfest aufgrund der massiven Wandstärke
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Flaschenform
Spezifikation
255 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Packung | |
11 mm-Anschlussstück |
15.000 mL | |
Trennungen durch Vakuumfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filtrieren; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum | |
ja |