Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filterrohr, nach Allihn
Mittels Mikro-Filterrohren können Lösungskleinstmengen filtriert werden. Die Bauart nach Allihn besitzt gegenüber anderen Mikrofiltern ein großes Vorlagevolumen (30 ml).
399.00 CHF - 434.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filterdesign nach Allihn; Filtration sehr kleiner Mengen; Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12526548
|
DWK Life Sciences
258532206 |
Porosität 2 |
399.00 CHF
10 Stück |
|
|||||
15262049
|
DWK Life Sciences
258532309 |
Porosität 3 |
399.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15272049
|
DWK Life Sciences
258532403 |
Porosität 4 |
434.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15252049
|
DWK Life Sciences
258532103 |
Porosität 1 |
399.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Filternutschen sind Filter, die bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden. Filternutschen besitzen einen Glassinterboden, der als Filtermedium dient und kein weiteres Filterpapier bedarf.- Nach Allihn
- Aufgrund der Filtergröße für Filtrationen von Kleinstmengen geeignet
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Filterdesign nach Allihn; Filtration sehr kleiner Mengen; Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung | |
10 St./Packung |