Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filterrohr, nach Allihn
Mittels Mikro-Filterrohren können Lösungskleinstmengen filtriert werden. Die Bauart nach Allihn besitzt gegenüber anderen Mikrofiltern ein großes Vorlagevolumen (30 ml).
Marke: DWK Life Sciences 258532103
379.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.38000kg
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Filternutschen sind Filter, die bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden. Filternutschen besitzen einen Glassinterboden, der als Filtermedium dient und kein weiteres Filterpapier bedarf.- Nach Allihn
- Aufgrund der Filtergröße für Filtrationen von Kleinstmengen geeignet
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Porosität 1 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Filterdesign nach Allihn; Filtration sehr kleiner Mengen; Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung | |
10 St./Packung |