Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtrieraufsatz, mit PP-Trichter, und zwei FKM-Dichtungen
Durch die Austauschbarkeit seiner Einzelteile ist der Filtrieraufsatz für nahezu jede Filtration geeignet.
Marke: DWK Life Sciences 247202407
25.79 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.04200kg
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Der Filteraufsatz bestehend aus Vorlagegefäß, Dichtring, Glasfilterplatte und Trichter ist in seine Einzelteile zerlegbar und jede Einzelkomponente kann ersetzt bzw. variiert werden, um den Filter entsprechend der Anwendung anzupassen. So entstehen mit den drei Gerätegrößen kombiniert mit je vier Filterplatten unterschiedlicher Porosität 12 verschiedene Filtermöglichkeiten.- Austauschbare Filterplatten ermöglichen eine spezifische Auswahl des Filters
- Mit drei Gerätegrößen und je vier Filterplatten unterschiedlicher Porosität stehen 12 Filtermöglichkeiten zur Verfügung
- Um eine einfache und sichere Entnahme des Filterrückstands zu ermöglichen, muss die Filterplatte zwischen zwei FKM-Dichtungen eingesetzt werden.
- Längere Lebensdauer der Filterplatte, da keine Beschädigung beim Ausschaben des Filtriergutes entsteht
- Leichte Reinigung von beiden Seiten möglich
- Kostengünstig, da Filtergeräte und -platten einzeln bestellt werden können
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
48 mm | |
Boro 3.3, Polypropylen, FKM | |
Trennung des Filtrats für seine weitere Verarbeitung; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung. Der PP-Trichter und zwei FKM-Dichtungen sind im Lieferumfang des Filteransatzes enthalten. Geeignete Slit-Sleeve-Scheiben als Träger für Membran- und Papierfilter sind separat erhältlich | |
Gewinde, Größe 28 |
30 mL | |
ja | |
24 mm | |
Je 1 |