Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtrieraufsatz, mit PP-Trichter, und zwei FKM-Dichtungen
Durch die Austauschbarkeit seiner Einzelteile ist der Filtrieraufsatz für nahezu jede Filtration geeignet.
27.15 CHF - 148.00 CHF
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 48 mm
Material Boro 3.3, Polypropylen, FKM
Autoklavierbar ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung des Filtrats für seine weitere Verarbeitung; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung. Der PP-Trichter und zwei FKM-Dichtungen sind im Lieferumfang des Filteransatzes enthalten. Geeignete Slit-Sleeve-Scheiben als Träger für Membran- und Papierfilter sind separat erhältlich
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10598861
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
247202407
30 mL
27.15 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10202231
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
247205001
250 mL
66.05 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10202321
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
247209003
1000 mL
148.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Der Filteraufsatz bestehend aus Vorlagegefäß, Dichtring, Glasfilterplatte und Trichter ist in seine Einzelteile zerlegbar und jede Einzelkomponente kann ersetzt bzw. variiert werden, um den Filter entsprechend der Anwendung anzupassen. So entstehen mit den drei Gerätegrößen kombiniert mit je vier Filterplatten unterschiedlicher Porosität 12 verschiedene Filtermöglichkeiten.
  • Austauschbare Filterplatten ermöglichen eine spezifische Auswahl des Filters
  • Mit drei Gerätegrößen und je vier Filterplatten unterschiedlicher Porosität stehen 12 Filtermöglichkeiten zur Verfügung
  • Um eine einfache und sichere Entnahme des Filterrückstands zu ermöglichen, muss die Filterplatte zwischen zwei FKM-Dichtungen eingesetzt werden.
  • Längere Lebensdauer der Filterplatte, da keine Beschädigung beim Ausschaben des Filtriergutes entsteht
  • Leichte Reinigung von beiden Seiten möglich
  • Kostengünstig, da Filtergeräte und -platten einzeln bestellt werden können
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
48 mm
ja
Je 1
Boro 3.3, Polypropylen, FKM
Trennung des Filtrats für seine weitere Verarbeitung; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung. Der PP-Trichter und zwei FKM-Dichtungen sind im Lieferumfang des Filteransatzes enthalten. Geeignete Slit-Sleeve-Scheiben als Träger für Membran- und Papierfilter sind separat erhältlich