Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtrieraufsatz, mit Glasrand
Die Glasfilterplatte dient zum Auffangen bzw. Abtrennen des Feststoffes aus der zu filtrierenden Lösung.
Marke: DWK Life Sciences 252050208
47.22 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01500kg
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Der Filteraufsatz bestehend aus Vorlagegefäß, Dichtring, Glasfilterplatte und Trichter ist in seine Einzelteile zerlegbar und jede Einzelkomponente kann ersetzt bzw. variiert werden, um den Filter entsprechend der Anwendung anzupassen. So entstehen mit den drei Gerätegrößen kombiniert mit je vier Filterplatten unterschiedlicher Porosität 12 verschiedene Filtermöglichkeiten.- Durch Verwendung eines Glasfilters kann ggf. auf Filterpapier oder -membran verzichtet werden
- Glasrand verflammt
- Aus DURAN™ Glas mit den bewährten Eigenschaften, wie chemische Resistenz und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Spezifikation
Porosität 2 | |
Qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration ohne Filterpapier; Filterung | |
50 mm-Platte |
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Packung |