Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtrieraufsatz, mit Glasrand
Die Glasfilterplatte dient zum Auffangen bzw. Abtrennen des Feststoffes aus der zu filtrierenden Lösung.
35.50 CHF - 71.70 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration ohne Filterpapier; Filterung |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10169370
|
DWK Life Sciences
252024104 |
24 mm-Platte | Porosität 1 |
35.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10797931
|
DWK Life Sciences
252024207 |
24 mm-Platte | Porosität 2 |
36.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10078090
|
DWK Life Sciences
252024301 |
24 mm-Platte | Porosität 3 |
35.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10528291
|
DWK Life Sciences
252024404 |
24 mm-Platte | Porosität 4 |
38.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10528481
|
DWK Life Sciences
252050105 |
50 mm-Platte | Porosität 1 |
50.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10473131
|
DWK Life Sciences
252050208 |
50 mm-Platte | Porosität 2 |
49.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10614671
|
DWK Life Sciences
252050302 |
50 mm-Platte | Porosität 3 |
54.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10119520
|
DWK Life Sciences
252050405 |
50 mm-Platte | Porosität 4 |
53.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10179560
|
DWK Life Sciences
252090109 |
90 mm-Platte | Porosität 1 |
67.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10149660
|
DWK Life Sciences
252090203 |
90 mm-Platte | Porosität 2 |
67.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10729281
|
DWK Life Sciences
252090306 |
90 mm-Platte | Porosität 3 |
67.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10716981
|
DWK Life Sciences
252090409 |
90 mm-Platte | Porosität 4 |
71.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Der Filteraufsatz bestehend aus Vorlagegefäß, Dichtring, Glasfilterplatte und Trichter ist in seine Einzelteile zerlegbar und jede Einzelkomponente kann ersetzt bzw. variiert werden, um den Filter entsprechend der Anwendung anzupassen. So entstehen mit den drei Gerätegrößen kombiniert mit je vier Filterplatten unterschiedlicher Porosität 12 verschiedene Filtermöglichkeiten.- Durch Verwendung eines Glasfilters kann ggf. auf Filterpapier oder -membran verzichtet werden
- Glasrand verflammt
- Aus DURAN™ Glas mit den bewährten Eigenschaften, wie chemische Resistenz und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration ohne Filterpapier; Filterung | |
1/Packung |