Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtrierapparat, nach Witt, komplett, mit austauschbarem Deckel, und KECK™ Montage-Set, NS 45/40
Der Filtrierapparat nach Witt dient zur Fest-Flüssig-Filtration bei der anschließend das Filtrat weiterverarbeitet wird.
Marke: DWK Life Sciences 247314604
308.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24287" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Filtrationen sind eine häufig angewendete Arbeitsmethode im Laborumfeld zur Trennung eines Fest-Flüssig-Gemisches. Bei der Filtration mit dem Filtrierapparat nach Witt dient das vakuumfeste Gefäß mit seinem Deckel als Auffanggefäß des Filtrats. In die Tubusöffnung des Deckels wird eine Gummimanschette platziert, in welche anschließend die Filternutsche gesteckt wird. Diese Arbeitsmethode dient vor allem zum Sammeln des Filtrats.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Weiter Rauschliff-Tubus
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Filtern; Vorzugsweise Sammeln des Filtrats; Filtration bei reduziertem Druck; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum | |
NS 45/40 |
Borosilikatglas (3.3), PBT, Polypropylen, VMQ, EPDM | |
Je 1 | |
100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Filtrierapparat, nach Witt, komplett, mit austauschbarem Deckel, und KECK™ Montage-Set, NS 45/40 > NS 45/40, DN 100
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur