Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Englerkolben, mit Bördelrand, seitlicher Auslass
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
125 mL
150 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt. Neben den gängig eingesetzten Mehrhalskolben können für Destillationen auch Englerkolben verwendet werden. Diese Bauform eines Destillationskolbens besitzt einen festen Seitenarm, der am Kolbenhals angesetzt ist. Über diesen Seitenarm wird der Dampf in einen Kühler geleitet, wo dieser schließlich zum Destillat kondensiert. Über die Kolbenhals können Thermometer eingebracht werden. Ein integrierter Schliff sorgt hier für einen dichten Abschluss der Apparatur.
- Der Bördelrand ermöglicht präzises Ausgießen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 73 mm |
| Kapazität (metrisch) | 150 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Atmosphärische Destillation von Erdölprodukten; Heizen |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |