Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Exsikkator-Deckel, mit Gewindeanschluss, Typ MOBILEX (GL 32), passend für alle Unterteil-Typen
Der Exsikkatordeckel dient zur Abdeckung bzw. dem Verschluss des Exsikkator-Unterteils.
Marke:  DWK Life Sciences 244406105
Additional Details : Gewicht : 1.16000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10085220
  • 108.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der DURAN™ Exsikkator ist ein vakuumgeeignetes Laborgefäß mit Schliffdeckel, welches zur Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen sowie zum Trocknen feuchter Produkte verwendet wird. Abgetrennt durch eine Siebplatte (aus Metall oder Porzellan) wird im unteren Teil des Exsikkatorunterteils ein Trocknungsmittel eingebracht, welches die Feuchtigkeit der zu trocknenden Substanz, plaziert auf der Siebplatte, bindet. Zur Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann ggf. ein Vakuum angeschlossen werden, da durch einen geringeren Druck im Exsikkator die Flüssigkeit schneller verdunstet. Das Vakuum wird über einen Absperrhahn-Anschluss angelegt. Zum leichteren Lösen des Deckels muss der Planschliff des Exsikkators gut gefettet sein, da nach dem Evakuieren der Deckel auf das Unterteil gepresst wird. Alle DURAN™ Exsikkatoren sind vakuumfest, d. h. sie können bis zum technisch maximal möglichen Vakuum eingesetzt werden.
  • Passend für alle Unterteil-Typen
  • MOBILEX-Typ mit GL 32 Gewinde am Deckel
Spezifikation
Spezifikation
DN 200, GL 32
Borosilikatglas 3.3
Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen; Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien über lange Zeiträume; Für Anwendungen, die eine Vakuumtrocknung erfordern; Trocknen von Materialien; Sicheres Arbeiten unter Vakuum
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
View accessory products
Special Offers
Special Offers