Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Exsikkator-Deckel, mit Gewindeanschluss, Typ MOBILEX (GL 32), passend für alle Unterteil-Typen
Der Exsikkatordeckel dient zur Abdeckung bzw. dem Verschluss des Exsikkator-Unterteils.
107.00 CHF - 155.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen; zur Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien über lange Zeiträume; für Anwendungen, die Vakuumtrocknung erfordern; zum Trocknen von Materialien; zum sicheren Arbeiten unter Vakuum
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10085220
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
244406105
DN 200, GL 32
108.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10481591
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
244406602
DN 250, GL 32
113.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10340311
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
244405709
DN 150, GL 32
107.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10095220
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
244406902
DN 300, GL 32
155.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der DURAN™ Exsikkator ist ein vakuumgeeignetes Laborgefäß mit Schliffdeckel, welches zur Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen sowie zum Trocknen feuchter Produkte verwendet wird. Abgetrennt durch eine Siebplatte (aus Metall oder Porzellan) wird im unteren Teil des Exsikkatorunterteils ein Trocknungsmittel eingebracht, welches die Feuchtigkeit der zu trocknenden Substanz, plaziert auf der Siebplatte, bindet. Zur Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann ggf. ein Vakuum angeschlossen werden, da durch einen geringeren Druck im Exsikkator die Flüssigkeit schneller verdunstet. Das Vakuum wird über einen Absperrhahn-Anschluss angelegt. Zum leichteren Lösen des Deckels muss der Planschliff des Exsikkators gut gefettet sein, da nach dem Evakuieren der Deckel auf das Unterteil gepresst wird. Alle DURAN™ Exsikkatoren sind vakuumfest, d. h. sie können bis zum technisch maximal möglichen Vakuum eingesetzt werden.
  • Passend für alle Unterteil-Typen
  • MOBILEX-Typ mit GL 32 Gewinde am Deckel
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3
Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen; zur Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien über lange Zeiträume; für Anwendungen, die Vakuumtrocknung erfordern; zum Trocknen von Materialien; zum sicheren Arbeiten unter Vakuum