Learn More
Karl Hecht™ Zertifizierte volumetrische DURAN™ Kolben
Beschreibung
- Eingeschmolzene blaue Messskala
- Erhältlich mit individuellem Leistungszertifikat, USP-Chargenzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat
- Aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP, DAkkS |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Standard-Konusverbindung | 24/29 Schliff |
| Toleranz | 0.4 ml |
| Graduated | Ja |
| Verschlusstyp | Stopfen |