Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flaschenbodenschutz, für Transportwagen 10 Liter, Gelb, Silikon
Das System eignet sich zum Transport großvolumiger Laborglasflaschen - 2, 5, 10 und 20 Liter.
Marke:  DWK Life Sciences 292808654
26.36 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819017
  • 27.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das modulare Flaschen-Tragesystem ist für Laborflaschen mit GL 45 Gewinde geeignet und kompatibel mit Flaschen der Größe 2, 5, 10 und 20 Liter. Das ergonomische Design liefert Gesundheits- und Sicherheitsvorteile für den Nutzer und gewährleistet einen einfachen und sicheren Transport von Flaschen im Labor oder der Produktionsstätte. Das Umfüllen von Flüssigkeiten aus großen Flaschen ist komfortabler und sicherer. Alle Materialien sind vollständig autoklavierbar. Der Kragen lässt sich nur durch Abschneiden entfernen - daher ist die Befestigung zu 100 % sicher in der Anwendung.
  • Silikon Flaschenbodenschutz schützt die 10L Glasflasche vor Stößen
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Silikon-Gummi
DURAN™ Silikon-Flaschenbodenschutz für Transportwagen Edelstahl 10 L, gelb
gelb
Sicherer Transfer von Laborflaschen; sicherer Transfer flüssiger Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems