Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flaschenbodenschutz, für Transportwagen 10 Liter, Gelb, Silikon
Das System eignet sich zum Transport großvolumiger Laborglasflaschen - 2, 5, 10 und 20 Liter.
27.75 CHF - 66.30 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | gelb |
Material | Silikon-Gummi |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherer Transfer von Laborflaschen; sicherer Transfer flüssiger Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15819017
|
DWK Life Sciences
292808654 |
DURAN™ Silikon-Flaschenbodenschutz für Transportwagen Edelstahl 10 L, gelb |
27.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15829017
|
DWK Life Sciences
292809153 |
DURAN™ Silikon-Flaschenbodenschutz für Transportwagen Edelstahl 20 L, gelb |
66.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das modulare Flaschen-Tragesystem ist für Laborflaschen mit GL 45 Gewinde geeignet und kompatibel mit Flaschen der Größe 2, 5, 10 und 20 Liter. Das ergonomische Design liefert Gesundheits- und Sicherheitsvorteile für den Nutzer und gewährleistet einen einfachen und sicheren Transport von Flaschen im Labor oder der Produktionsstätte. Das Umfüllen von Flüssigkeiten aus großen Flaschen ist komfortabler und sicherer. Alle Materialien sind vollständig autoklavierbar. Der Kragen lässt sich nur durch Abschneiden entfernen - daher ist die Befestigung zu 100 % sicher in der Anwendung.- Silikon Flaschenbodenschutz schützt die 10L Glasflasche vor Stößen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Silikon-Gummi | |
Je 1 |
gelb | |
Sicherer Transfer von Laborflaschen; sicherer Transfer flüssiger Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems |