Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Dreihals-Rundkolben (parallele Seitenhälse) aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
10000 ml
Schliffverbindung:
14/23 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals
19/26 NS seitlicher Hals, 29/32 NS Mittelhals
29/32 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals
29/32 NS-Seitenhals, 45/40 NS-Mittelhals
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12392
- Zwei parallele Seitenhälse mit einem 90° Winkel
- Konisch zulaufende geschliffene Verbindungen mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
- Mit Beschriftungsetikett
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Schliffverbindung | 14/23 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals |
| Bodenform | Rund |