Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dreihals-Rundbodenkolben, Seitenhälse parallel
Beschreibung
- Gemäß DIN 12392
- Zwei parallele Seitenhälse mit einem 90° Winkel
- Konisch zulaufende geschliffene Verbindungen mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
- Mit Beschriftungsetikett
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Schliffverbindung | 14/23 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals |
| Bodenform | Rund |