Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Dreihals-Rundkolben (parallele Seitenhälse) aus Borosilikatglas
Speziell für die Destillation, Reaktionen und zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien vorgesehen. Lenz Laborglasinstrumente™ Dreihals-Rundkolben mit rundem Boden und parallelen Seitenhälsen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03304249
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10344931
  • 92.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12392
  • Zwei parallele Seitenhälse mit einem 90° Winkel
  • Konisch zulaufende geschliffene Verbindungen mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Borosilikatglas, Duran Glas
19/26 NS seitlicher Hals, 29/32 NS Mittelhals
Rund
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Dreihals-Rundkolben (parallele Seitenhälse) aus Borosilikatglas > Kapazität/Steckschlüsselgelenk:250 ml-19/26 NS Seitenhals, 29/32 NS Mittelhals