Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Dreihals-Rundkolben (parallele Seitenhälse) aus Borosilikatglas
Speziell für die Destillation, Reaktionen und zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien vorgesehen. Lenz Laborglasinstrumente™ Dreihals-Rundkolben mit rundem Boden und parallelen Seitenhälsen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03304437
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12392
- Zwei parallele Seitenhälse mit einem 90° Winkel
- Konisch zulaufende geschliffene Verbindungen mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
- Mit Beschriftungsetikett
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
100 ml | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
29/32 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals | |
Rund |