Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Dreihals-Rundkolben (parallele Seitenhälse) aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10273151
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
10000 ml
Schliffverbindung:
14/23 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals
19/26 NS seitlicher Hals, 29/32 NS Mittelhals
29/32 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals
29/32 NS-Seitenhals, 45/40 NS-Mittelhals
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10273151
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03304458
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für die Destillation, Reaktionen und zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien vorgesehen. Lenz Laborglasinstrumente™ Dreihals-Rundkolben mit rundem Boden und parallelen Seitenhälsen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
  • Gemäß DIN 12392
  • Zwei parallele Seitenhälse mit einem 90° Winkel
  • Konisch zulaufende geschliffene Verbindungen mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Schliffverbindung 29/32 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals
Bodenform Rund