Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas
Kann zur Herstellung von Lösungen oder zum Halten, Aufbewahren, Sammeln und Messen von Chemikalien verwendet werden. Die Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glasflaschen mit rundem Boden werden aus langlebigem Borosilikatglas hergestellt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ B0418031
Additional Details : Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
- Mit Beschriftungsschild
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
50 ml | |
DURAN™ Borosilikatglas, Duran Glas | |
Kopf berührt NSH 29/32 | |
Rund |