Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Stickstoffkolben mit rundem Boden, Borosilikatglas
Artikelnummer. 10305881
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
24 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Schliffverbindung:
Mittelhals:14/23 NS
Mittelhals:29/32 NS
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10305881
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03360122