Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rohling für Planflansch-Deckel, hohe Form, geschliffen
Zur kundenspezifischen Weiterverarbeitung.
Marke: DWK Life Sciences 210366104
277.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.04000kg
Beschreibung
DURAN™ Rohlinge für Planflanschdeckel können unter Verwendung von weiteren DURAN™-Bauteilen (Gewinderohre, Normschliffe, Gewindehülsen, etc.) zu kundenspezifischen Artikeln weiterverarbeitet werden. DURAN™-Planflanschdeckel sind aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke druck- und vakuumfest.Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.- Hohe Form, geschliffen
- Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
DN 200 | |
Für die kundenspezifische Weiterverarbeitung | |
ja |
Borosilikatglas 3.3 | |
2/Packung |