Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rohling für Planflansch-Deckel, hohe Form, geschliffen
Zur kundenspezifischen Weiterverarbeitung.
221.00 CHF - 377.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die kundenspezifische Weiterverarbeitung |
Autoklavierbar | ja |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15691594
|
DWK Life Sciences
210364609 |
DN 100 |
249.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15291639
|
DWK Life Sciences
210365708 |
DN 150 |
221.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15201649
|
DWK Life Sciences
210366104 |
DN 200 |
292.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15281639
|
DWK Life Sciences
210365108 |
DN 120 |
377.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
DURAN™ Rohlinge für Planflanschdeckel können unter Verwendung von weiteren DURAN™-Bauteilen (Gewinderohre, Normschliffe, Gewindehülsen, etc.) zu kundenspezifischen Artikeln weiterverarbeitet werden. DURAN™-Planflanschdeckel sind aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke druck- und vakuumfest.Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.- Hohe Form, geschliffen
- Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Für die kundenspezifische Weiterverarbeitung | |
ja |