Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Engler-Rohkolben, mit Bördelrand
Zur Weiterverarbeitung.
208.00 CHF - 241.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Weiterverarbeitung; Erhitzen |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11679888
|
DWK Life Sciences
216512908 |
150 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15281779
|
DWK Life Sciences
216512402 |
100 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15291779
|
DWK Life Sciences
216512805 |
125 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
DURAN™ Engler-Rohkolben sind für die Weiterverarbeitung zu DURAN™ Englerkolben gemäß ASTM D86 und DIN EN ISO 3405 vorgesehen.Englerkolben eignen sich durch die gleichmäßige Wandstärke ideal als Kochglas und für Destillationen.- Mit Bördelrand
- Für die Weiterverarbeitung zu DURAN™ Englerkolben gemäß ASTM D86 und DIN EN ISO 3406
- Durch gleichmäßige Wandstärke ideal als Kochglas und für Destillationen geeignet
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Zur Weiterverarbeitung; Erhitzen | |
10 St./Packung | |
ja |