Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Präzisionshydrometer zur Messung der spezifischen Dichte / relativen Dichte (g/cm3); Rückführbar auf NIST
Messen Sie mit diesen Hydrometern die spezifische Dichte oder relative Dichte (g/cm³) einer Vielzahl von Flüssigkeiten.H-B Instrument Durac™ Spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm³) Präzisionshydrometer sind ideal für Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Chemie, Pharmakologie, Transport und Kühlung.
58.95 CHF - 74.10 CHF
Spezifikation
Menge | Jeweils |
---|---|
Typ | Präzisionshydrometer für relative Dichte/spezifische Dichte |
Genauigkeit | ±0,001 |
Schritten | 0,0005 |
Zertifizierung/Konformität | Rückführbar auf NIST |
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17470244
|
H-B Instrument™
B61801-0700 |
1,000 bis 1,070 |
58.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17490244
|
H-B Instrument™
B61801-1100 |
1,240 bis 1,310 |
74.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 325mm (12,8 Zoll) lang
- Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
- Individuell serialisiert
- Temperaturstandardisierung von 15 °C (60 °F)
- Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert.
- Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist
Spezifikation
Jeweils | |
±0,001 | |
Rückführbar auf NIST | |
Mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist. | |
Bleifrei | |
15 °C |
Präzisionshydrometer für relative Dichte/spezifische Dichte | |
0,0005 | |
325 mm | |
Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden. | |
Branchen wie Nahrungsmittel und Getränke, Chemie, Pharmakologie, Transport und Kühlung |