Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Präzisionshydrometer zur Messung der spezifischen Dichte / relativen Dichte (g/cm3); Rückführbar auf NIST
Artikelnummer. 17490244 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
1,000 bis 1,070
1,240 bis 1,310
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17490244
Marke: H-B Instrument™ B618011100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Messen Sie mit diesen Hydrometern die spezifische Dichte oder relative Dichte (g/cm³) einer Vielzahl von Flüssigkeiten.H-B Instrument Durac™ Spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm³) Präzisionshydrometer sind ideal für Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Chemie, Pharmakologie, Transport und Kühlung.
  • 325mm (12,8 Zoll) lang
  • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung von 15 °C (60 °F)
  • Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert.
  • Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist
Spezifikation
Menge Jeweils
Typ Präzisionshydrometer für relative Dichte/spezifische Dichte
Genauigkeit ±0,001
Schritten 0,0005
Zertifizierung/Konformität Rückführbar auf NIST
Länge (metrisch) 325 mm
Enthält Mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.
Inhalt und Lagerung Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Vorschaltgerätetyp Bleifrei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Branchen wie Nahrungsmittel und Getränke, Chemie, Pharmakologie, Transport und Kühlung
Bereich der relativen Dichte 1,240 bis 1,310
Temperature of Standardization 15 °C